Få mere at vide
4-tert-Butylbenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11467846
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467846 250 g 250g
11457846 1000 g 1000g
11477846 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13997.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-73-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
4-tert-butylbenzoesyre som termisk stabilisator i PVC. Det bruges som mellemprodukt i den kemiske industri til fremstilling af estere af PTBBA, et kædestopmiddel i harpiks. Det bruges som en potent gærsirtuin (Sir2p) hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-Butylbenzoesyre som termisk stabilisator i PVC. Det bruges som mellemprodukt i den kemiske industri til fremstilling af estere af PTBBA, et kædestopmiddel i harpiks. Det bruges som en potent gærsirtuin (Sir2p) hæmmer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-73-7
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00002563
InChI nøgle KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzoic acid, tbba, p-tert-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl, 4-t-butylbenzoic acid, benzoic acid, p-tert-butyl, 4-tert-butyl-benzoic acid, p-t-butylbenzoic acid, 4-tert-butylbenzoicacid, unii-43z7t3vn0r
PubChem CID 7403
ChEBI CHEBI:34443
IUPAC navn 4-tert-butylbenzoesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzoic acid
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Kogepunkt 280°C (decomposition)
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 607545
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 178.23
Procent renhed ≥99%