Få mere at vide
4-tert-butylbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485857 1 g 1g
11495857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24408.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123324-71-0
Molekylær formel C10H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 178.04
MDL nummer MFCD01009697
InChI nøgle MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
PubChem CID 2734320
IUPAC navn (4-tert-butylphenyl)borsyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 191°C to 196°C
Mængde 1 g
Beilstein 5330959
Formel vægt 178.04
Procent renhed 97%