Få mere at vide
4-tert-Butylbenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11452388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452388 100 g 100g
11432388 5 g 5g
11442388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15740.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Anvendes til fremstilling af isoxazolylpenicillinderivater. 4-tert-Butylbenzaldehyd er velegnet til brug i en kinetisk undersøgelse for at evaluere de kinetiske konstanter (KI) for inhibering af svampetyrosinase med 4-substituerede benzaldehyder. Det er også et vigtigt mellemprodukt til syntese af medicin, farvestoffer, smags- og duftforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af isoxazolylpenicillinderivater. 4-tert-Butylbenzaldehyd er velegnet til brug i en kinetisk undersøgelse for at evaluere de kinetiske konstanter (KI) for inhibering af svampetyrosinase med 4-substituerede benzaldehyder. Det er også et vigtigt mellemprodukt til syntese af medicin, farvestoffer, smags- og duftforbindelser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares væk fra luft, lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-97-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00035742
InChI nøgle OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
IUPAC navn 4-tert-butylbenzaldehyd
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzaldehyde
Tæthed 0.97
Kogepunkt 244°C to 246°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.5285
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1906461
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 97%