Få mere at vide
4-tert-Butylbenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 10376734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376734 50 mL Glasflaske 50ml
10624945 250 mL Glasflaske 250ml
10274914 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10376734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426520500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-97-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00035742
InChI nøgle OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
IUPAC navn 4-tert-butylbenzaldehyd
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 249°C
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4CHO
Brydningsindeks 1.527
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 0.004 Pas (20°C)
Formel vægt 162.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.