Få mere at vide
4-tert-butylanilin, 98+%
Artikelnummer. 11424323
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424323 100 g 100g
11404323 5 g 5g
11414323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10925.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149,237 g/mol
4-tert-butylanilin reagerer med myresyre for at producere myresyre-(4-tert-butyl-anilid). Denne reaktion kan ske i nærværelse af opløsningsmidlet af toluen under opvarmning. 4-tert-butylanilin anvendes i syntesen af 4-tert-butyl-4a,4a-dinitrotriphenylamin, ny triphenylaminholdig diaminmonomer og 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-butylanilin reagerer med myresyre for at producere myresyre-(4-tert-butyl-anilid). Denne reaktion kan ske i nærværelse af opløsningsmidlet af toluen under opvarmning. 4-tert-butylanilin anvendes i syntesen af 4-tert-butyl-4′ ,4″-dinitrotriphenylamin, ny triphenylaminholdig diaminmonomer og 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-on.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-92-6
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.237
MDL nummer MFCD00007899
InChI nøgle WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
IUPAC navn 4-tert-butylanilin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylaniline
Smeltepunkt 15 °C til 16 °C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 235 °C
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 100 g
Beilstein 2205786
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 149.23
Procent renhed 99%