Få mere at vide
[4-(tert-butyl)phenyl]methansulfonylchlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 246.76 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Teknisk |