Få mere at vide
[4-(tert-butyl)phenyl]methansulfonylchlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300603
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10300603 250 mg 250mg
10664073 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10300603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00924CB
Kemiske identifikatorer
CAS 519056-61-2
Molekylær formel C11H15ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 246.749
MDL nummer MFCD04115413
InChI nøgle NEJDUPGGBSPJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonylchloride, 4-tert-butylphenyl methanesulphonyl chloride, 4-1-butyl phenylmethanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methyl chlorosulfone
PubChem CID 2794645
IUPAC navn (4-tert-butylphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.76
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk