Få mere at vide
4-(tert-butyl)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743663
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10743663 10 g 10g
10662653 1 g 1g
10285464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00746EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19241-24-8
Molekylær formel C11H13NS
Molekylvægt (g/mol) 191.292
MDL nummer MFCD00022059
InChI nøgle OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4NCS
Mængde 10 g
Synonym 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Formel vægt 191.3
Procent renhed 97%