Få mere at vide
4-(tert-butyl)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate |
| CAS min % | 97.0 |
| Tæthed | 0.986g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CC6H4NCO |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 175.23 |
| Procent renhed | 97% |