Få mere at vide
4-(tert-butyl)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049551
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10049551 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10079571 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10051144 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049551 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01802DA
Kemiske identifikatorer
CAS 1943-67-5
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.231
MDL nummer MFCD00040718
InChI nøgle WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
PubChem CID 2735695
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-isocyanatobenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 0.986g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4NCO
Mængde 1 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%