Få mere at vide
4-tert-Butyl-o-xylene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372576
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372576 5 g 5g
11382576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08552.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7397-06-0
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.276
MDL nummer MFCD00038277
InChI nøgle QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 81881
IUPAC navn 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyl-o-xylene
Tæthed 0.868
Kogepunkt 211°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 5 g
Beilstein 1925371
Formel vægt 162.27
Procent renhed 98%