Få mere at vide
4-(tert-butyl)-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404897
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404897 1 g 1g
15424897 250 mg 250mg
15414897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15404897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32205.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 68176-57-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
4-(tert-Butyl)-o-phenylendiamin, bruges som en co-katalysator til polymerisation af o-phenylendiamin og dens derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(tert-Butyl)-o-phenylendiamin, bruges som en co-katalysator til polymerisation af o-phenylendiamin og dets derivater.
Opløselighed Opløselig i de
fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68176-57-8
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.252
MDL nummer MFCD00052695
InChI nøgle WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC navn 4-tert-butylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Opløselighedsinformation Soluble in most common organic solvents.
Formel vægt 164.25
Procent renhed 97%