Få mere at vide
4-(tert-butyl)benzylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 10011541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10011541 25 g Glasflaske 25g
10737962 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345490250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19692-45-6
Molekylær formel C11H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 182.69
MDL nummer MFCD00000918
InChI nøgle WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-(chlormethyl)benzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)benzylchloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 98 °C til 103 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 94 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4CH2Cl
Brydningsindeks 1,5205 til 1,5225
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 182.69
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(tert-Butyl)benzylchloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.