Få mere at vide
4-(tert-Butyl)benzylbromide, 97%
Artikelnummer. 10408872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408872 5 g Glasflaske 5g
10418872 25 g Glasflaske 25g
10464955 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18880-00-7
Molekylær formel C11H15Br
Molekylvægt (g/mol) 227.14
MDL nummer MFCD00000180
InChI nøgle QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-tert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)benzylbromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8°C to 12°C
Farve Gul
Tæthed 1.2360g/mL
Kogepunkt 90°C to 94°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4CH2Br
Brydningsindeks 1.5445 to 1.5465
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.236
Formel vægt 227.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.