Få mere at vide
4-(tert-butyl)benzen-1-carbothioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384242
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10384242 1 g 1g
10702693 10 g 10g
10782207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF00754DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 57774-77-3
Molekylær formel C11H15NS
Molekylvægt (g/mol) 193.308
MDL nummer MFCD00052485
InChI nøgle HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
PubChem CID 2734817
IUPAC navn 4-tert-butylbenzencarbothioamid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4CSNH2
Mængde 1 g
Formel vægt 193.31
Procent renhed 95%