Få mere at vide
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714947
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10714947 5 g 5g
10099281 250 mg 250mg
10631493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714947 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01562DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 68176-57-8
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.252
MDL nummer MFCD00052695
InChI nøgle WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC navn 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3)3CC6H3(NH2)2
Mængde 5 g
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formel vægt 164.25
Procent renhed 97%