Få mere at vide
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099281
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10099281 250 mg 250mg
10631493 1 g 1g
10714947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10099281 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01562CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 68176-57-8
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.252
MDL nummer MFCD00052695
InChI nøgle WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC navn 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel (CH3)3CC6H3(NH2)2
Mængde 250 mg
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formel vægt 164.25
Procent renhed 97%