Få mere at vide
4-(tert-Butyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356664
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356664 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10356664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01038DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tert-butyl)aniline
CAS 769-92-6
CAS min % 97.0
Tæthed 0.93g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C10H15N
Lineær formel (CH3)3CC6H4NH2
MDL nummer MFCD00007899
Mængde 1 g
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
InChI nøgle WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC navn 4-tert-butylaniline
Molekylvægt (g/mol) 149.237
PubChem CID 69861
Formel vægt 149.24
Procent renhed 97%