Få mere at vide
4-(tert-butyl)-2-chloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10609724
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10609724 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10310653 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01508EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 42265-67-8
Molekylær formel C10H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 183.68
MDL nummer MFCD00052272
InChI nøgle MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 521094
IUPAC navn 4-tert-butyl-2-chloranilin
SMIL CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 183.68
Procent renhed 95%