Få mere at vide
4-tert-amylphenol, 99%
Artikelnummer. 10061910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10061910 5 g 5g
10193840 100 g 100g
10438910 250 g 250g
10666562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10061910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167330050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-46-6
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.25
MDL nummer MFCD00002369
InChI nøgle NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
IUPAC navn 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
SMIL CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Amylphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >91,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 255,0 °C
Flammepunkt 111 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C(CH3)2C6H4OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 548
Merck Index 15, 7255
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, benzen og kloroform
Viskositet 2,9 mPa (100 °C)
Formel vægt 164.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Briketter eller flager til groft pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Amylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.