Få mere at vide
(4-phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10230035
(4-phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230035
5 g, Ravfarvet glasflaske, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10230035
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53763DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 169944-04-1
Molekylær formel C13H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 235.711
InChI nøgle VHCSCKHIGGFTHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 4-phenoxybenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1Vis mereVis mindre
PubChem CID 22293026
IUPAC navn (4-phenoxyphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 235.71
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(4-phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >