Få mere at vide
(4-phenoxyphenyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776694
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10230035 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10776694 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC53763DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 169944-04-1
Molekylær formel C13H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 235.711
InChI nøgle VHCSCKHIGGFTHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 4-phenoxybenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22293026
IUPAC navn (4-phenoxyphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 235.71
Procent renhed 97%