Få mere at vide
4-nitrophenylacetone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464677 1 g 1g
11474677 5 g 5g
11484677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21183.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5332-96-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Det anvendes som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand, opløseligt i
sædvanlige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5332-96-7
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD00051518
InChI nøgle GEWWCWZGHNIUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetone, 1-4-nitrophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-2-propanone, 1-4-nitrophenyl acetone, p-nitrophenylazeton, p-nitrophenylacetone, pubchem18646, 4-nitrophenyl acetone, acmc-1az6k
PubChem CID 219367
IUPAC navn 1-(4-nitrophenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylacetone
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Mængde 1 g
Beilstein 1953054
Opløselighedsinformation Insoluble in water,soluble in usual organic solvents.
Formel vægt 179.18
Procent renhed 98%