Få mere at vide
4-n-propylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11995891 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11995891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431680500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylphenylmagnesium bromide
CAS 87942-08-3, 109-99-9
CAS min % 9.51, 85.74
CAS Max % 14.26, 90.49
Farve Brun
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 65.0°C to 67.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C9H11BrMg
MDL nummer MFCD01311466
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.94
Synonym 4-n-propylphenylmagnesium bromide, bromo 4-propylphenyl magnesium, p-n-propylphenylmagnesium bromide, 4-propylphenyl magnesium bromide, hfpdwjmiczdkno-uhfffaoysa-m, 4-n-propylphenylmagnesium bromide solution, 4-n-propylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-n-propylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-n-propylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle HFPDWJMICZDKNO-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC navn magnesium; propylbenzen; bromid
Molekylvægt (g/mol) 223.40
PubChem CID 15268794
Formel vægt 223.39
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.