Få mere at vide
4-n-propylphenylboronsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10443510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10443510 1 g Glasflaske 1g
10871671 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393880010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 134150-01-9
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.01
MDL nummer MFCD00859261
InChI nøgle WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
PubChem CID 4100861
IUPAC navn (4-propylphenyl)boronsyre
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylphenylboronic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111,0 °C til 114,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 164.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.