Få mere at vide
4-n-Propylfenylacetylen, 97%
Artikelnummer. 11486047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486047 25 g 25g
11476047 5 g 5g
11496047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25065.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 62452-73-7 | C11H12 | 144,217 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62452-73-7
Molekylær formel C11H12
Molekylvægt (g/mol) 144.217
MDL nummer MFCD00173886
InChI nøgle UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
IUPAC navn 1-ethynyl-4-propylbenzen
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylphenylacetylene
Tæthed 0.91
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 67 °C (153 °F)
Brydningsindeks 1.534
Mængde 25 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 97%