Få mere at vide
4-n-Propylphenol, 99%
Artikelnummer. 10659801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10659801 1 g Glass Bottle 1g
10391570 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-56-7
MDL nummer MFCD00002395
InChI nøgle KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
IUPAC navn 4-propylphenol
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22.0°C
Farve Yellow
Tæthed 0.9830g/mL
Kogepunkt 232.0°C
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H12O
Lineær formel CH3CH2CH2C6H4OH
Brydningsindeks 1.5220 to 1.5240
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.983
Molekylvægt (g/mol) 136.194
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.