Få mere at vide
4-n-propylphenol, 98%
Artikelnummer. 11428256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428256 5 g 5g
11438256 25 g 25g
11448256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15342.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 645-56-7 | C9H12O | 136,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-56-7
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002395
InChI nøgle KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
PubChem CID 12580
ChEBI CHEBI:34434
IUPAC navn 4-propylphenol
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylphenol
Smeltepunkt 20 °C til 22 °C
Tæthed 0.983
Kogepunkt 232 °C
Flammepunkt 106 °C (222 °F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 5 g
FN nummer UN3145
Beilstein 1363429
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%