Få mere at vide
4-n-Propylbenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441908
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441908 50 g 50g
11394679 2 g 2g
11431908 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14538.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2438-05-3
Molekylær formel C10H11O2
Molekylvægt (g/mol) 163.20
MDL nummer MFCD00013996
InChI nøgle ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
PubChem CID 137601
IUPAC navn 4-propylbenzoic acid
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylbenzoic acid
Smeltepunkt 139°C to 144°C
Mængde 50 g
Beilstein 1934550
Formel vægt 164.2
Procent renhed ≥98%