Få mere at vide
4-n-propylbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419667 5 g 5g
15409667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52884.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 134150-01-9 | Molekylformel: C9H13BO2 | Molekylvægt: 164,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134150-01-9
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.01
MDL nummer MFCD00859261
InChI nøgle WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
PubChem CID 4100861
IUPAC navn (4-propylphenyl)boronsyre
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 106 °C til 108 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 164.01
Procent renhed 98%