Få mere at vide
4-Methylphenylacetone, 97+%
Artikelnummer. 11486416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486416 1 g 1g
11496416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24728.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2096-86-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2096-86-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00017250
InChI nøgle NOXKUHSBIXPZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenylacetone, 1-4-methylphenyl propan-2-one, 1-p-tolyl propan-2-one, 4-methylphenyl acetone, 1-4-methylphenyl acetone, p-methylphenyl acetone, 1-4-methylphenyl-2-propanone, 2-propanone,1-4-methylphenyl, p-methylphenylacetone, acmc-20amd6
PubChem CID 137428
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)propan-2-on
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphenylacetone
Mængde 1 g
Formel vægt 148.2
Procent renhed 98%