Få mere at vide
4-Methyl-3-phenylpentan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-phenylpentan-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)12(10(3)13)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12H,1-3H3 |
| Formel vægt | 176.12 |