Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetone, 98+%
Artikelnummer. 10134160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10134160 50 g Glasflaske 50g
10603183 5 g Glasflaske 5g
10006403 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189800500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-84-9
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00008773
InChI nøgle WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetone
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Grøn-gul til gul
Tæthed 1.0670g/mL
Kogepunkt 266°C to 268°C
Flammepunkt 135°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2COCH3
Brydningsindeks 1.5200 to 1.53
Mængde 50 g
Beilstein 08, IV, 460
Specifik vægtfylde 1.067
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske