Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetone, 97+%
Artikelnummer. 11434644
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434644 25 g 25g
11444644 100 g 100g
11450723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13209.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-84-9
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00008773
InChI nøgle WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetone
Tæthed 1.069
Kogepunkt 266°C to 268°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 25 g
Beilstein 2044332
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%