Få mere at vide
4-isobutylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460886
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460886 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15460886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54201.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 863780-45-4 | C10H13BrMg | 237.423 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Isobutylphenylmagnesium bromide
CAS 863780-45-4
Molekylær formel C10H13BrMg
MDL nummer MFCD11113503
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Synonym p-isobutylphenyl magnesium bromide, qoxyxvturbxklc-uhfffaoysa-m, grignard reagent
InChI nøgle VMAJYUMMJYAXIG-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Br-]
IUPAC navn magnesium;2-methylpropylbenzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 237.423
PubChem CID 86067760
Formel vægt 237.42
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF