Få mere at vide
4-isobutylbenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 117 °C til 120 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 178.04 |
| Procent renhed | 98% |