Få mere at vide
4-Hydroxyphenylacetone, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473178 5 g 5g
11483178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18936.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 770-39-8
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00210439
InChI nøgle VWMVAQHMFFZQGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetone, 1-4-hydroxyphenyl propan-2-one, 1-4-hydroxyphenyl acetone, p-hydroxyphenylacetone, 1-4-hydroxyphenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-hydroxyphenyl, 4-hydroxyphenyl acetone, 4-hydroxyphenylpropanone, acmc-209p7o, 4-hydroxyphenylpropan-2-one
PubChem CID 7019274
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-one
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyphenylacetone
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥98%