Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11439077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439077 25 g 25g
11419077 1 g 1g
11429077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20637.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10-2-7149
MDL nummer MFCD00012864
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Molekylær formel C8H11ClNO2
Mængde 25 g
Beilstein 3915418
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
InChI nøgle LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 188.63
PubChem CID 165576
Formel vægt 189.64
Procent renhed 98%