Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11429077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429077 5 g 5g
11419077 1 g 1g
11439077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20637.06
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10-2-7149
MDL nummer MFCD00012864
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Molekylær formel C11H12O2
Mængde 5 g
Beilstein 3915418
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym cyclopropyl 4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone, methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl, chembl82673, cyclopropyl-4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl-4-methoxy-phenyl-methanone, maybridge3_006117, 4-methoxybenzoylcyclopropane, cyclopropyl p-anisyl ketone, methanone,cyclopropyl 4-methoxyphenyl
InChI nøgle YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CC2
IUPAC navn cyclopropyl-(4-methoxyphenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 176.22
PubChem CID 81580
Formel vægt 189.64
Procent renhed 98%