Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10464745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464745 5 g Glasflaske 5g
10150122 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121370050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 7149-10-2 | C8H11NO2·HCl | 189,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10-2-7149
Molekylær formel C8H11NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 189.64
MDL nummer MFCD00012864
InChI nøgle LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
PubChem CID 165576
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 219 °C til 221 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CH2NH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 13, I, 321
Formel vægt 189.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.