Få mere at vide
4-Fluorophenylacetone, 99%
Artikelnummer. 11352587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352587 5 g 5g
11342587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11720.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-03-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
4-Fluorophenylacetone er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluorophenylacetone er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-03-0
Molekylær formel C9H9FO
Molekylvægt (g/mol) 152.17
MDL nummer MFCD00000362
InChI nøgle ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetone, 4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl propan-2-one, 1-4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-fluorophenyl, p-fluorophenyl acetone, 1-acetonyl-4-fluorobenzene, 1-4-fluoro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 521187
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylacetone
Tæthed 1.11
Kogepunkt 106°C to 107°C (18 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.4958
Mængde 5 g
Beilstein 1936697
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 152.17
Procent renhed 99%