Få mere at vide
4-Ethylphenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11353036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353036 5 g 5g
11343036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10855.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51632-28-1 | C10H11N | 145.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51632-28-1
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.21
MDL nummer MFCD00040893
InChI nøgle NCPKDFDQDZMXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenylacetonitrile, 2-4-ethylphenyl acetonitrile, 4-ethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-ethyl, 2-4-ethylphenyl ethanenitrile, 4-ethylbenzylcyanide, p-ethylphenylacetonitrile, acmc-1ao1h
PubChem CID 142867
IUPAC navn 2-(4-ethylphenyl)acetonitril
SMIL CCC1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenylacetonitrile
Tæthed 0.97
Kogepunkt 110°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.5164
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2613187
Formel vægt 145.21
Procent renhed 97%