CAS RN 51632-28-1
IUPAC Navn:
2-(4-ethylphenyl)acetonitrile
Synonymer:
2-(4-ethylphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol):
145.21
Molekylformel:
C10H11N
InChi Key:
NCPKDFDQDZMXCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=CC=C(CC#N)C=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Ethylphenylacetonitrile, 97%
CAS: 51632-28-1 Molekylær formel: C10H11N Molekylvægt (g/mol): 145.21 MDL nummer: MFCD00040893 InChI nøgle: NCPKDFDQDZMXCO-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-ethylphenylacetonitrile,2-4-ethylphenyl acetonitrile,4-ethylphenyl acetonitrile,benzeneacetonitrile, 4-ethyl,2-4-ethylphenyl ethanenitrile,4-ethylbenzylcyanide,p-ethylphenylacetonitrile,acmc-1ao1h PubChem CID: 142867 IUPAC navn: 2-(4-ethylphenyl)acetonitril SMIL: CCC1=CC=C(CC#N)C=C1