Få mere at vide
4-chlorophenylacetone, 98%
Artikelnummer. 10351534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351534 25 g Glasflaske 25g
10324642 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350700250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5586-88-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5586-88-9
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00045214
InChI nøgle WEJRYKSUUFKMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetone, 1-4-chlorophenyl acetone, 1-4-chlorophenyl propan-2-one, 1-p-chlorophenyl acetone, 1-4-chloro-phenyl-propan-2-one, p-chlorophenyl acetone, 2-propanone, 1-4-chlorophenyl, p-chlorophenylacetone, 4-chlorophenyl acetone
PubChem CID 79699
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chlorophenylacetone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.151g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Beilstein 07, IV, 691
Formel vægt 168.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske