Få mere at vide
4-Chloro Kynurenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro Kynurenine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O3/c11-5-1-2-6(7(12)3-5)9(14)4-8(13)10(15)16/h1-3,8H,4,12-13H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 242.0458 |