CAS RN 75802-84-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Chloro Kynurenine, TRC
CAS: 75802-84-5 Molekylær formel: C10H11ClN2O3 Molekylvægt (g/mol): 242.66 Synonym: α,2-Diamino-4-chloro-γ-oxobenzenebutanoic Acid,(+/-)-α,2-Diamino-4-chloro-γ-oxobenzenebutanoic Acid,4-Cl-KYN,(+/-)-AV-101; IUPAC navn: 2-amino-4-(2-amino-4-chlorophenyl)-4-oxobutanoic acid SMIL: C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C(=O)CC(C(=O)O)N