Få mere at vide
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11327375
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327375 1 g 1g
11337375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05277.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6258-30-6 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6258-30-6
Molekylær formel C10H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 198.646
MDL nummer MFCD00044814
InChI nøgle SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-2-methylpropanoic acid, 2-4-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 2-p-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethylphenylacetic acid, acmc-1bhp2, p-chlorophenylisobutyric acid, 2-methyl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-a,a-dimethylphenylacetic acid, 2-4-chloro phenyl-2-methylpropanoic acid
PubChem CID 80406
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Smeltepunkt 124°C to 129°C
Mængde 1 g
Beilstein 2094056
Formel vægt 198.65
Procent renhed 98%