Få mere at vide
4'-chlor(1,1'-biphenyl)-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10209502
4'-chlor(1,1'-biphenyl)-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209502
10 g, Ravfarvet glasflaske, 10g
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10209502
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07005EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20443-74-7
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.154
MDL nummer MFCD01631918
InChI nøgle NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 287.17
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4'-chlor(1,1'-biphenyl)-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >