Få mere at vide
4'-chlor(1,1'-biphenyl)-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300893
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10300893 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10209502 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10300893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07005DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20443-74-7
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.154
MDL nummer MFCD01631918
InChI nøgle NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 287.17
Procent renhed 97%