Få mere at vide
4-Bromophenylacetone, 98%
Artikelnummer. 11489326
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489326 5 g 5g
11499326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19028.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
4-Bromphenylacetone bruges til at fremstille biphenyl-4-yl-acetone ved at reagere med phenylboronsyre under anvendelse af cæsiumfluorid som reagens og palladiumphosphinkompleks som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Bromphenylacetone bruges til at fremstille
biphenyl-4-yl-acetone ved at reagere med phenylboronsyre under anvendelse af cæsiumfluorid som reagens og palladiumphosphinkompleks som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og dichlormethan. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6186-22-7
Molekylær formel C24H24N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 452.53
MDL nummer MFCD00210401
InChI nøgle CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)propan-2-on
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylacetone
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and dichloromethane. Slightly miscible with water.
Formel vægt 213.07
Procent renhed 98%